メーカー/製品名
Goodfellow 201-564-64
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF20156464-10EA | 4061821124074 |
GF20156464-2EA | 4061821124104 |
GF20156464-1EA | 4061821124081 |
GF20156464-20EA | 4061821124098 |
GF20156464-5EA | 4061821124111 |