Merck
GF18835184
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
rod, 1000mm x 2.0mm diameter, annealed
別名:
NI097905
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 188-351-84
L ×直径
1000 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)