Merck
GF18413029
アンチモン
lump, 4 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.5+%
別名:
SB006130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sb
CAS番号:
分子量:
121.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.5%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 184-130-29
抵抗
41.7 μΩ-cm
重量
200 g
塊最大サイズ
4 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI Key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)