Merck
494372
Sigma-Aldrich
ヨウ化イッテルビウム(II)
powder, ≥99.9% trace metals basis
別名:
オクタメチレンジヨーダイド, ヨウ化パラジウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YbI2
CAS番号:
分子量:
426.85
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
不純物
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
~999 °C (lit.)
SMILES記法
I[Yb]I
InChI
1S/2HI.Yb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
SJLISRWUWZVXNZ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
  • β-ジケチミナート型三座リガンドで担持されたヨウ化イッテルビウム(II):合成、構造、および小分子の活性化:この研究では、β-ジケチミナート型リガンドで担持されたヨウ化イッテリビウム(II)の合成を調査し、その構造と小分子の活性化における潜在的可能性に焦点を当てています(X Liu, et al., 2020)。
  • ランタノイドベースの配位固体における準結晶近似物の化学工学:この論文では、配位固体における準結晶近似物の構成要素としてのイッテルビウム(II)の使用について考察し、ヨウ化物リガンドがこれらの構造の安定性と集合にどのように寄与するかを示しています(L Voigt, et al., 2020)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494372-1G:4548173989020
494372-BULK:
494372-5G-PW:
494372-VAR:
494372-1G-PW:
494372-5G:4548173989037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.