Merck
GF17300562
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
別名:
ET327910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 173-005-62
L
1000 mm
直径
10 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF17300562-2EA4061825073620
GF17300562-1EA4061825073613