フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 172-553-92
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF17255392-1EA | 4061825429120 |
GF17255392-2EA | 4061829950361 |
GF17255392-10EA | 4061829919818 |
GF17255392-20EA | 4061829981150 |
GF17255392-5EA | 4061831001686 |