安全性情報
GF15396419
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 1 m, condition shape-memory alloy
別名:
NI205040
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 153-964-19
L
1 m
直径
0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF15396419-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)