Merck
GF78112931
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, length 10 m, 0.125 mm diameter, condition shape-memory alloy
別名:
NI205040
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 781-129-31
L
10 m
直径
0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)