フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 114-274-09
サイズ
200 × 200 mm
厚さ
0.4 mm
色
natural
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF11427409-10EA | 4061825031248 |
GF11427409-2EA | 4061825031262 |
GF11427409-1EA | 4061825031255 |
GF11427409-5EA | 4061825031279 |