Merck
GF11207988
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
別名:
PT065105
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 112-079-88
L
2 m
直径
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)