安全性情報
GF10663062
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, condition impact modified
別名:
ME303005
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 106-630-62
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
GF10663062-5EA:
GF10663062-10EA:
GF10663062-2EA:
GF10663062-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)