フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 095-605-61
L
0.5 m
コイル幅
190 mm
厚さ
0.2 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF09560561-1EA | 4061825083490 |