フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 092-718-63
L
50 mm
直径
9.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF09271863-10EA | 4061821134462 |
GF09271863-1EA | 4061821134479 |
GF09271863-2EA | 4061821134486 |
GF09271863-5EA | 4061821134493 |