Merck
GF04679499
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
別名:
CN010300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 046-794-99
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)