メーカー/製品名
Goodfellow 287-634-00
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF28763400-1EA | 4061825433431 |
GF28763400-2EA | 4061829963507 |
GF28763400-5EA | 4061831013634 |