Merck
GF07557453
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
500mm rod, 6mm diameter
別名:
CY267910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 075-574-53
L ×直径
500 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)