安全性情報
GF07377149
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97%
別名:
K 006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141804
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.97%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 073-771-49
重量
5 g
塊最大サイズ
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
カリウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF07377149-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)