安全性情報
GF06908047
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 200 mm, condition extruded
別名:
AL137910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 069-080-47
L
200 mm
直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF06908047-2EA:
GF06908047-1EA:
GF06908047-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)