安全性情報
GF06395676
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 50 g, purity 99.9%
別名:
Y 606030
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 063-956-76
重量
50 g
平均粒径
5-10 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF06395676-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF06395676-1EA4061821154194