About This Item
実験式(ヒル表記法):
O3Y2
CAS番号:
分子量:
225.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-233-5
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
solid
損失
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
密度
5.0 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI Key
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1