安全性情報
GF05883442
ポリスチレン
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 2 m, clear clear
別名:
ST311190
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 058-834-42
L
2 m
厚さ
0.19 mm
clear clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF05883442-1EA:
試験成績書(COA)