Merck
GF03304774
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
別名:
AB187910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 033-047-74
L
100 mm
直径
6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)