安全性情報
GF02899828
テルル
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.95%
別名:
TE006105
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141913
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.95%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 028-998-28
重量
200 g
塊最大サイズ
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF02899828-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)