Merck
GF01716690
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 2 m, temper annealed
別名:
W 145440
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 017-166-90
L
2 m
直径
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)