Merck
GF00767987
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m
別名:
ET301400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 007-679-87
L
0.5 m
厚さ
0.5 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF00767987-1EA4061825081892