Merck
1546707
USP
高密度ポリエチレン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ポリエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(CH2CH2)nH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
高密度ポリエチレンは、触媒を利用して、熱と圧力が制御された条件下で合成される長鎖ポリマーです。特徴的な熱特性を持ち、密度は0.941~0.965 g/cm3です。
アプリケーション
このUSP標準品は、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています.
以下の米国薬局方(USP)の所定の総論に従って使用されることもあります:
  • 〈661〉複数の内部反射率と熱分析のためのプラスチック包装システムとその構成材料。
  • 〈88〉患者と直接的または間接的に接触するエラストマー、プラスチック、およびその他のポリマー材料に対する、あるいは試験対象材料から調製された特定の抽出物の注射による、動物の生物学的反応を調べるためのIn Vivo生体反応性試験
  • 〈87〉患者と直接的または間接的に接触するエラストマープラスチックおよびその他のポリマー材料との接触後の、あるいは試験対象の材料から調製された特定の抽出物に対する、哺乳動物細胞培養物の生物学的反応性を評価するためのIn Vivo生体反応性試験
アナリシスノート
これらの製品は、試験や定量にのみ使用できます。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また、何らかの疾病の診断や治療、治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1546707-3STRIPS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Biological Reactivity Tests, In Vivo
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(4), 6516-6516 (2013)