Merck
E18905
Sigma-Aldrich
エチル(2E)-2-シアノ-3-(1H-インドリル-3-イル)アクリラート
99%, solid
別名:
Ethyl trans-α-cyano-3-indoleacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2O2
CAS番号:
分子量:
240.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
エチル(2E)-2-シアノ-3-(1H-インドリル-3-イル)アクリラート, 99%
アッセイ
99%
形状
powder
yellow
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 2.5%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
InChI Key
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
詳細
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
アプリケーション
NLO材料
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
E18905-1G:4548173195353
E18905-250MG:4548173195360
E18905-BULK:
E18905-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)