Merck
E18603
Sigma-Aldrich
4-シアノ安息香酸エチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
175.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
E18603-100G:
E18603-VAR:
E18603-5G:4548173195322
E18603-BULK:
E18603-10G:4548173195315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)