アッセイ
98%
bp
210-215 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
E10807-VAR:
E10807-25G:
E10807-100G:
E10807-500G:
E10807-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック