Merck
DWKWGW447P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, green polypropylene closure, capacity 500 mL
別名:
WGW447P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
物質
green polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW447P
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特徴および利点
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)