Merck
DWKWGW234PVENT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, orange polypropylene closure, capacity 500 mL
別名:
WGW234PVENT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
物質
low-density polyethylene bottle
orange polypropylene closure
wide-neck
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW234PVENT
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特徴および利点
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)