Merck
DWKW216953
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), PE liner
別名:
W216953
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
特徴
with cap
with cap
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216953
ボトル 直径× H × W
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
キャパシティ
(125 mL)
フィッティング
38-400 neck
38-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders• Easy removal of contents• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)• Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)