Merck
DWKW216952
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (60 mL), PE liner
別名:
W216952
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
with cap
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216952
ボトル 直径× H × W
(44 mm) (75 mm) (330 mm)
キャパシティ
(60 mL)
フィッティング
33-400 neck
33-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)