Merck
Z263133
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
キャップサイズ
38-400
ジョイント
Joints threaded neck (38-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216941
キャパシティ
4 oz (125 mL)
直径× H
54 mm × 95 mm
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)