Key Documents
DWKBWP0250AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 250 mL
別名:
BWP0250AP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
round amber polypropylene bottle
wide-neck
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon BWP0250AP
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)