Key Documents
DWKBWP0060PN
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
別名:
BWP0060PN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon BWP0060PN
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
アプリケーション
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
法的情報
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)