Merck
DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
別名:
BDH118T
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
特徴
class B
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon
保管条件
room temperature
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
アプリケーション
Ideal for educational labs where breakages often occur
特徴および利点
Robust construction for strength and transparency
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)