物質
amber AR-Glass
特徴
Schellbach stripe
graduated in white
メーカー/製品名
BRAND 23766
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
ボトルサイズ
1000 mL
ビュレットサイズ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
BR23766-1EA | 4061831854862 |