DWK986750
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
別名:
986750
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
おすすめの製品
物質
foamed PE liner
lips on vial transparent PET bottle
white polypropylene cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
WHEATON® 986750
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
キャパシティ
(20)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)