物質
metal foil liner
transparent PET bottle
white polypropylene cap
特徴
with cap
包装
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
メーカー/製品名
WHEATON® 986741
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
- For optimal performance in the laboratory, PET plastic vials provide the clarity of glass and have the safety of using plastic.
- Vials can be safely incinerated; no harmful gas is generated; only CO2 and H2O are created.
- Lightweight, and virtually unbreakable PET vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
- 20 mL size
- Made from polyethylene terephthalate (PET)
- Clarity of glass with safety of plastic
- Low permeability to solvents and minimal background count
- Dimensions (OD x H): 27 mm x 61 mm (with cap attached)
特徴および利点
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)