Merck
DWK986582
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
別名:
986582
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
WHEATON® 986582
ボトル 直径× H × W
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)