Merck
DWK986702
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, HDPE
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
別名:
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass, 20mL, HDPE vials, Liquid scintillation vials, Scintillation, WHEATON vials, caps attached, metal foil cork liner, vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
metal foil liner
white cap
特徴
with cap
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 986702
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)