Merck
DWK74504-20
KIMBLE® scintillation vials with attached pulp backed foil lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
class A
with cap
包装
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
メーカー/製品名
Kimble® 74504-20
ボトル 直径× H
(27 mm) (57 mm)
Vial capacity
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
詳細
KIMBLE® glass scintillation vials feature 20mL borosilicate glass vials with polypropylene caps that are securely attached. These vials are packaged in cellular trays that feature alphanumeric coordinates, enabling quick and effortless identification.
特徴および利点
  • Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
  • Each tray contains 100 vials
  • Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
  • Caps attached
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
DWK74504-20-500EA