Merck
DWK651486
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
別名:
651486
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.17
特徴
preconditioned (pre-scored)
包装
pkg of 144 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 651486
キャパシティ
2 mL
直径× H
11.5 mm × 70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Biological Sample Preservation
特徴および利点
  • For biological sample preservation in glass
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Allows for storage at low temperatures
  • Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
  • Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)