Merck
DWK294010203
One Pack Contains: 100 Self-Adhesive Duran Youtility Bottle Labels (36 X 70Mm)
別名:
294010203
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 294010203
関連するカテゴリー
アプリケーション
identification
特徴および利点
Printable self-adhesive; Wide – 40 to + 150 °C thermal performance range
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)