Merck
DWK293033508
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 60 H)
別名:
293033508
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
blue polypropylene screw cap
ジョイント
Joints: neck (GL 60 H)
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
293033508
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sterile liquid transfer between containers, Liquid sampling into bottles from larger containers, Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels,
特徴および利点
for lime soda bottle GL 60
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)