Merck
BAF188700000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 216 x 10-13mm Tubes
別名:
polypropylene rack, tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
特徴
to hold 216 x 10-13mm Tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18870-0000
H × L × width
3 in. (76 mm) × 13.5 in. (342 mm) × 9.0625 in. (230 mm)
プラットフォーム高
2.25 in. (57 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
特徴および利点
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)