Merck
DWK292432875
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
black silicone bottle
別名:
292432875
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
black silicone bottle
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292432875
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
アプリケーション
easy customisation and unambiguous bottle identification.
特徴および利点
for GL 45 bottles
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)