Key Documents
DWK241933607
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (250 mL), neck joint: ST/NS 24/29
別名:
241933607
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3 flask
flat
ジョイント
joint: ST/NS neck24/29
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241933607
フラスコ容量
(250 mL)
フィッティング
thread (24/29)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.• Tight closure due to standard ground joint• The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier• Fired-on, highly durable white print
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)