Merck
DWK241702509
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (100 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
別名:
241702509
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass flask
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS neck14/23
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241702509
フラスコ容量
(100 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)